Merck
BDPH9BCD0D33
Bide Pharmatech
2-Iodo-3,5-dimethylpyrazine
Synonim(y):
2-iodo-3,5-dimethylpyrazine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H7N2I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.04
MDL number:
Produkt BDPH9BCD0D33 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H7IN2/c1-4-3-8-6(7)5(2)9-4/h3H,1-2H3
Inchi Key
QROPUYBEEZUNIK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)