Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD0DBF

Bide Pharmatech

3-Chloro-1-phenyl-1H-pyrazole

Synonim(y):

3-chloro-1-phenyl-1H-pyrazole

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H7N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.62
MDL number:
Produkt BDPH9BCD0DBF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H7ClN2/c10-9-6-7-12(11-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H

Inchi Key

HWFSRRHSZVBHFW-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów