Merck
BDPH9BCD0DC5
Bide Pharmatech
1-tert-Butyl 4-ethyl 3,3-difluoropiperidine-1,4-dicarboxylate
Synonim(y):
1-tert-butyl 4-ethyl 3,3-difluoro-1,4-piperidinedicarboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H21O4N1F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.31
MDL number:
Produkt BDPH9BCD0DC5 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H21F2NO4/c1-5-19-10(17)9-6-7-16(8-13(9,14)15)11(18)20-12(2,3)4/h9H,5-8H2,1-4H3
Inchi Key
VAUFIYFDCANVBM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)