Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD0FD4

Bide Pharmatech

9-Oxoheptadecanedioic acid

Synonim(y):

9-oxoheptadecanedioic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C17H30O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.42
MDL number:
Produkt BDPH9BCD0FD4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C17H30O5/c18-15(11-7-3-1-5-9-13-16(19)20)12-8-4-2-6-10-14-17(21)22/h1-14H2,(H,19,20)(H,21,22)

Inchi Key

PIDPYYAWBYNTFO-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów