Merck
BDPH9BCD0FF8
Bide Pharmatech
2-Isopropoxybenzaldehyde
Synonim(y):
2-isopropoxybenzaldehyde
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCD0FF8 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-8(2)12-10-6-4-3-5-9(10)7-11/h3-8H,1-2H3
Inchi Key
ZZJVNPRHHLLANO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)