Merck
BDPH9BCD1069
Bide Pharmatech
4-Hydroxy-2-cyclopentenone
Synonim(y):
4-hydroxy-2-cyclopenten-1-one
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCD1069 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.1
MDL number:
Produkt BDPH9BCD1069 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5H6O2/c6-4-1-2-5(7)3-4/h1-2,4,6H,3H2
Inchi Key
DHNDDRBMUVFQIZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)