Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD12E7

Bide Pharmatech

Dimethyl 2,2-Bis(hydroxymethyl)malonate

Synonim(y):

dimethyl 2,2-bis(hydroxymethyl)malonate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.17
MDL number:
Produkt BDPH9BCD12E7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H12O6/c1-12-5(10)7(3-8,4-9)6(11)13-2/h8-9H,3-4H2,1-2H3

Inchi Key

YOILECYJGFXOJF-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or Semi-solid or liquid or lump

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów