Merck
BDPH9BCD142E
Bide Pharmatech
Methyl 3-bromo-4-oxopentanoate
Synonim(y):
methyl 3-bromo-4-oxopentanoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H9O3Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.04
MDL number:
Produkt BDPH9BCD142E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H9BrO3/c1-4(8)5(7)3-6(9)10-2/h5H,3H2,1-2H3
Inchi Key
PYEPIWRQEUGIRK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)