Merck
BDPH9BCD149D
Bide Pharmatech
1,1,4,4,7-Pentamethylisochroman
Synonim(y):
1,1,4,4,7-pentamethylisochroman
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H20O1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.31
MDL number:
Produkt BDPH9BCD149D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C14H20O/c1-10-6-7-11-12(8-10)14(4,5)15-9-13(11,2)3/h6-8H,9H2,1-5H3
Inchi Key
YLWBWWQYGGLKEE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)