Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD14C8

Bide Pharmatech

2-Cyclohexyl-1H-imidazole

Synonim(y):

2-cyclohexyl-1H-imidazole

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H14N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCD14C8 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H14N2/c1-2-4-8(5-3-1)9-10-6-7-11-9/h6-8H,1-5H2,(H,10,11)

Inchi Key

UHMINCSUEKRNKZ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów