Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD1889

Bide Pharmatech

tert-Butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate

Synonim(y):

tert-butyl 3-amino-1-pyrrolidinecarboxylate 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C15H26O9N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.38
MDL number:
Produkt BDPH9BCD1889 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H18N2O2.C6H8O7/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-4-7(10)6-11;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h7H,4-6,10H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)

Inchi Key

CFUMDLIQNLTSLJ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to off-white solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów