Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD1A4E

Bide Pharmatech

8-Chloroquinolin-5-ol

Synonim(y):

8-chloro-5-quinolinol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H6O1N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.61
MDL number:
Produkt BDPH9BCD1A4E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H6ClNO/c10-7-3-4-8(12)6-2-1-5-11-9(6)7/h1-5,12H

Inchi Key

LGZBUFQPQHITMV-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów