Merck
BDPH9BCD1BEF
Bide Pharmatech
7-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran-3-amine
Synonim(y):
7-fluoro-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-amine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H8O1N1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.16
MDL number:
Produkt BDPH9BCD1BEF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H8FNO/c9-6-3-1-2-5-7(10)4-11-8(5)6/h1-3,7H,4,10H2
Inchi Key
RMYMQTQTLUJTIX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)