Merck
BDPH9BCD1CA7
Bide Pharmatech
2-(3-(Bromomethyl)-4-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Synonim(y):
2-(3-(bromomethyl)-4-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H17O2Br1F1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.99
MDL number:
Produkt BDPH9BCD1CA7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H17BBrFO2/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-5-6-11(16)9(7-10)8-15/h5-7H,8H2,1-4H3
Inchi Key
BQOMTZAOMQFSJP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)