Merck
BDPH9BCD1D64
Bide Pharmatech
2,2-Dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-4-carboxylic acid
Synonim(y):
2,2-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-4-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.21
MDL number:
Produkt BDPH9BCD1D64 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-11(2)6-8-7(10(12)13)4-3-5-9(8)14-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13)
Inchi Key
NVTPSSIGWHVYGN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)