Merck
BDPH9BCD1DDE
Bide Pharmatech
1-Bromo-2-(2-bromoethoxy)benzene
Synonim(y):
1-bromo-2-(2-bromoethoxy)benzene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H8O1Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.96
MDL number:
Produkt BDPH9BCD1DDE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H8Br2O/c9-5-6-11-8-4-2-1-3-7(8)10/h1-4H,5-6H2
Inchi Key
LOVVQTBEUIBASP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)