Merck
BDPH9BCD1E2B
Bide Pharmatech
(2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl)boronic acid
Synonim(y):
2-(trifluoromethyl)-4-pyridinylboronic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5O2N1F3B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.92
MDL number:
Produkt BDPH9BCD1E2B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H5BF3NO2/c8-6(9,10)5-3-4(7(12)13)1-2-11-5/h1-3,12-13H
Inchi Key
PHLLTVDZCKUNJN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)