Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD1F7B

Bide Pharmatech

4-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine

Synonim(y):

4-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-pyridinylamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H16N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.26
MDL number:
Produkt BDPH9BCD1F7B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H16N4/c1-13-4-6-14(7-5-13)9-2-3-12-10(11)8-9/h2-3,8H,4-7H2,1H3,(H2,11,12)

Inchi Key

LLYCLVPZTUNJRJ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Pale-yellow Powder or Crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów