Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD1FCD

Bide Pharmatech

2-(Bromomethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene

Synonim(y):

2-(bromomethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H13Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.13
MDL number:
Produkt BDPH9BCD1FCD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C11H13Br/c12-8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-4,9H,5-8H2

Inchi Key

MUGPULGJDGEABF-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów