Merck
BDPH9BCD2002
Bide Pharmatech
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzamide
Synonim(y):
2,6-difluoro-3-hydroxybenzamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H5O2N1F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.12
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2002 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H5F2NO2/c8-3-1-2-4(11)6(9)5(3)7(10)12/h1-2,11H,(H2,10,12)
Inchi Key
ZZNIADKIUCGMNN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)