Merck
BDPH9BCD2102
Bide Pharmatech
1-Methylpyrrolidine-2-thione
Synonim(y):
1-methyl-2-pyrrolidinethione
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H9N1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2102 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5H9NS/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
Inchi Key
OQILOJRSIWGQSM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid / Colour: Pale yellow - Deep yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)