Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD2113

Bide Pharmatech

Tetradecan-4-ol

Synonim(y):

4-tetradecanol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C14H30O1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.39
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2113 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C14H30O/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-13-14(15)12-4-2/h14-15H,3-13H2,1-2H3

Inchi Key

HRDGAIGDKJXHIU-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Danger

hstatements

pictograms

CorrosionEnvironment


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów