Merck
BDPH9BCD211F
Bide Pharmatech
3-Methoxy-2,2-dimethyl-3-oxopropanoic acid
Synonim(y):
3-methoxy-2,2-dimethyl-3-oxopropanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCD211F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H10O4/c1-6(2,4(7)8)5(9)10-3/h1-3H3,(H,7,8)
Inchi Key
ZFYWXMJNWOVLMZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
91%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)