Merck
BDPH9BCD216C
Bide Pharmatech
1,7-Dihydropyrano[3,4-c]pyrazol-4(5H)-one
Synonim(y):
1,7-dihydropyrano[3,4-c]pyrazol-4(5H)-one
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H6O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.13
MDL number:
Produkt BDPH9BCD216C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H6N2O2/c9-6-3-10-2-5-4(6)1-7-8-5/h1H,2-3H2,(H,7,8)
Inchi Key
IMPUBLFLBCSCRU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)