Merck
BDPH9BCD2201
Bide Pharmatech
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isophthalonitrile
Synonim(y):
4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isophthalonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H15O2N2B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.1
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2201 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C14H15BN2O2/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)12-6-5-10(8-16)7-11(12)9-17/h5-7H,1-4H3
Inchi Key
KJXDOCVYTWZFRJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)