Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD22B7

Bide Pharmatech

4-Fluoro-3-iodoaniline

Synonim(y):

4-fluoro-3-iodoaniline

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H5N1F1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.02
MDL number:
Produkt BDPH9BCD22B7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H5FIN/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2

Inchi Key

ZMIKWUHTLFMITC-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or Semi-solid or liquid or lump

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów