Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD239D

Bide Pharmatech

2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol

Synonim(y):

2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCD239D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCD239D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C10H14O3/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7,11H,5-6H2,1-2H3

Inchi Key

SRQAJMUHZROVHW-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or Semi-solid or liquid

Melting Point

46-49C

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów