Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD23EA

Bide Pharmatech

2-Cycloheptylacetic acid

Synonim(y):

cycloheptylacetic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H16O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCD23EA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H16O2/c10-9(11)7-8-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-7H2,(H,10,11)

Inchi Key

DQNWKASPZFJVMJ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

90%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid or semi-solid or solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Danger

pictograms

CorrosionEnvironment


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów