Merck
BDPH9BCD26BC
Bide Pharmatech
Methyl 5-cyano-2-fluorobenzoate
Synonim(y):
methyl 5-cyano-2-fluorobenzoate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H6O2N1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCD26BC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H6FNO2/c1-13-9(12)7-4-6(5-11)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
Inchi Key
ZIQLDZYJUIPASJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)