Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD27EA

Bide Pharmatech

1,1,1,3-Tetrachloropropane

Synonim(y):

1,1,1,3-tetrachloropropane

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C3H4Cl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.88
MDL number:
Produkt BDPH9BCD27EA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C3H4Cl4/c4-2-1-3(5,6)7/h1-2H2

Inchi Key

UTACNSITJSJFHA-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

99%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to light yellow liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów