Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD28CA

Bide Pharmatech

1,1-Bis(benzyloxy)-N,N-dimethylmethanamine

Synonim(y):

bis(benzyloxy)-N,N-dimethylmethanamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCD28CA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C17H21O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.36
MDL number:
Produkt BDPH9BCD28CA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C17H21NO2/c1-18(2)17(19-13-15-9-5-3-6-10-15)20-14-16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3

Inchi Key

JFIKHFNGAURIIB-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów