Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD291A

Bide Pharmatech

4-Benzyl-1-oxa-4,9-diazaspiro[5.5]undecan-3-one

Synonim(y):

4-benzyl-1-oxa-4,9-diazaspiro[5.5]undecan-3-one

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C15H20O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.34
MDL number:
Produkt BDPH9BCD291A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C15H20N2O2/c18-14-11-19-15(6-8-16-9-7-15)12-17(14)10-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,16H,6-12H2

Inchi Key

PJVBHRPXYZGPBQ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Country of Origin

CN

Physical Form

White to light-yellow powder or crystals

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów