Przejdź do
BDPH9BCD29B1
Bide Pharmatech
4-Chloro-7-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Synonim(y):
4-chloro-7-fluoro-1-indanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H6O1Cl1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.6
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C9H6ClFO/c10-6-2-3-7(11)9-5(6)1-4-8(9)12/h2-3H,1,4H2
Inchi Key
GOQJQZXYADJAQA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)