Merck
BDPH9BCD29DF
Bide Pharmatech
2-Bromo-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine
Synonim(y):
2-bromo-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H8N1Br1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.12
MDL number:
Produkt BDPH9BCD29DF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H8BrNS/c8-7-3-5-4-9-2-1-6(5)10-7/h3,9H,1-2,4H2
Inchi Key
DOZQOZIGEUPNHN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)