Merck
BDPH9BCD2A0C
Bide Pharmatech
4-(1,3-Dioxolan-2-yl)piperidine
Synonim(y):
4-(1,3-dioxolan-2-yl)piperidine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H15O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.21
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2A0C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-3-9-4-2-7(1)8-10-5-6-11-8/h7-9H,1-6H2
Inchi Key
PVYCHTWXOPDNCE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)