Merck
BDPH9BCD2B0E
Bide Pharmatech
Ethyl 4-cyano-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Synonim(y):
ethyl 4-cyano-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H10O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2B0E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H10N2O2/c1-3-13-9(12)8-4-7(5-10)6-11(8)2/h4,6H,3H2,1-2H3
Inchi Key
XZWFIDOQTXGMKY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)