Merck
BDPH9BCD2BD6
Bide Pharmatech
(1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanamine hydrochloride
Synonim(y):
(1-methyl-1H-imidazol-4-yl)methanamine hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H10N3Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.61
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2BD6 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5H9N3.ClH/c1-8-3-5(2-6)7-4-8;/h3-4H,2,6H2,1H3;1H
Inchi Key
IZCXIDUANMMARI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)