Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD2C8E

Bide Pharmatech

4-Bromo-p-terphenyl

Synonim(y):

4-bromo-1,1':4',1''-terphenyl

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C18H13Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.21
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2C8E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C18H13Br/c19-18-12-10-17(11-13-18)16-8-6-15(7-9-16)14-4-2-1-3-5-14/h1-13H

Inchi Key

XNBGHWRYLJOQAU-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: Crystal - Powder / Colour: White - Almost white

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów