Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCD2CD4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Produkt BDPH9BCD2CD4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-9(14)10-7-5-6-8-13(10)11(15)16-12(2,3)4/h10H,5-8H2,1-4H3
Inchi Key
CKHYGWMWQKVMQE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
