Merck
BDPH9BCD2CDB
Bide Pharmatech
7-Methyl-2-oxooctanoic acid
Synonim(y):
7-methyl-2-oxooctanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Produkt BDPH9BCD2CDB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-7(2)5-3-4-6-8(10)9(11)12/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,11,12)
Inchi Key
CFAYIMCWWLWTQX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)