Merck
BDPH9BCD2D5D
Bide Pharmatech
2-(Chloromethyl)nicotinonitrile
Synonim(y):
2-(chloromethyl)nicotinonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H5N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.58
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2D5D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H5ClN2/c8-4-7-6(5-9)2-1-3-10-7/h1-3H,4H2
Inchi Key
FALRKNHUBBKYCC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)