Merck
BDPH9BCD2DCA
Bide Pharmatech
2H-Chromene-3-carboxylic acid
Synonim(y):
2H-chromene-3-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.17
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2DCA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H8O3/c11-10(12)8-5-7-3-1-2-4-9(7)13-6-8/h1-5H,6H2,(H,11,12)
Inchi Key
DEBZQUFVQZPPLC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Off white to Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)