Merck
BDPH9BCD2DF0
Bide Pharmatech
2-(4-Bromophenyl)propan-2-amine hydrochloride
Synonim(y):
2-(4-bromophenyl)-2-propanamine hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H13N1Cl1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.57
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2DF0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H12BrN.ClH/c1-9(2,11)7-3-5-8(10)6-4-7;/h3-6H,11H2,1-2H3;1H
Inchi Key
KMJLJHXKDTUCRP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to pale-yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)