Merck
BDPH9BCD2DFD
Bide Pharmatech
1-(Bromomethyl)-1-methylcyclohexane
Synonim(y):
1-(bromomethyl)-1-methylcyclohexane
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCD2DFD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H15Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.11
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2DFD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H15Br/c1-8(7-9)5-3-2-4-6-8/h2-7H2,1H3
Inchi Key
QGSSEDLIZIGPGG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)