Merck
BDPH9BCD2E2E
Bide Pharmatech
1,3-Difluoro-5-propylbenzene
Synonim(y):
1,3-difluoro-5-propylbenzene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H10F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2E2E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H10F2/c1-2-3-7-4-8(10)6-9(11)5-7/h4-6H,2-3H2,1H3
Inchi Key
AXTNQJKYTXEYRM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)