Merck
BDPH9BCD2E48
Bide Pharmatech
tert-Butyl bis(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)carbamate
Synonim(y):
tert-butyl bis(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)carbamate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H27O6N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.36
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2E48 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H27NO6/c1-13(2,3)20-12(17)14(4-8-18-10-6-15)5-9-19-11-7-16/h15-16H,4-11H2,1-3H3
Inchi Key
QKKAOQUTADWQAZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to light yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)