Merck
BDPH9BCD2E69
Bide Pharmatech
4-Isocyanato-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran
Synonim(y):
4-isocyanatochromane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H9O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2E69 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c12-7-11-9-5-6-13-10-4-2-1-3-8(9)10/h1-4,9H,5-6H2
Inchi Key
AXOVCCFEDUFHIU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)