Merck
BDPH9BCD2E8B
Bide Pharmatech
1,1'-(Methylazanediyl)bis(2-methylpropan-2-ol)
Synonim(y):
1,1'-(methylazanediyl)bis(2-methylpropan-2-ol)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H21O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.27
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2E8B nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H21NO2/c1-8(2,11)6-10(5)7-9(3,4)12/h11-12H,6-7H2,1-5H3
Inchi Key
JJGIQSATJBHWRX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)