Merck
BDPH9BCD2EBC
Bide Pharmatech
3-((4-Chloro-2,5-dimethylphenyl)sulfonamido)-5-phenylthiophene-2-carboxamide
Synonim(y):
3-{[(4-chloro-2,5-dimethylphenyl)sulfonyl]amino}-5-phenyl-2-thiophenecarboxamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C19H17O3N2Cl1S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
420.94
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2EBC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C19H17ClN2O3S2/c1-11-9-17(12(2)8-14(11)20)27(24,25)22-15-10-16(26-18(15)19(21)23)13-6-4-3-5-7-13/h3-10,22H,1-2H3,(H2,21,23)
Inchi Key
AVLUOOBKRNWXAE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)