Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCD2EF3

Bide Pharmatech

5-Iodo-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole

Synonim(y):

5-iodo-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C14H17O2N1I1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.01
MDL number:
Produkt BDPH9BCD2EF3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C14H17BINO2/c1-13(2)14(3,4)19-15(18-13)11-8-10(16)7-9-5-6-17-12(9)11/h5-8,17H,1-4H3

Inchi Key

FFQGHHVPKMYEPG-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów